3-Chloropyridine ≥95.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
C0280-25G
C0280-500G
C0280-100G
TCIAC0280-25GEA
24.2
EUR
TCIAC0280-25G
TCIAC0280-500G
TCIAC0280-100G
3-Chloropyridine ≥95.0% (by GC)
3-Chloropyridine
Formule:
C₅H₄ClN Kookpunt: 148°C Dichtheid: 1,194 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 66°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006375 CAS nummer: 626-60-8 EINECS: 210-955-7 ADR: 3,I |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |