2,6-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
D1741-25G
D1741-5G
TCIAD1741-25GEA
92.4
EUR
TCIAD1741-25G
TCIAD1741-5G
2,6-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2,6-Difluoropyridine
Formule:
C₅H₃F₂N Kookpunt: 125°C Dichtheid: 1,26 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 33°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006227 CAS nummer: 1513-65-1 EINECS: 216-152-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |