2-Fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
F0217-25G F0217-100G
TCIAF0217-25GEA 39.6 EUR
TCIAF0217-25G TCIAF0217-100G
2-Fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN
Kookpunt: 126°C
Dichtheid: 1,129 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 24°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006224
CAS nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&vid=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %