3-Fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
F0207-25G F0207-5G
TCIAF0207-25GEA 99 EUR
TCIAF0207-25G TCIAF0207-5G
3-Fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN
Kookpunt: 106°C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 13°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006374
CAS nummer: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a645e803f07476acd344bf9cf1b7f29f7f1e45f8&vid=a645e803f07476acd344bf9cf1b7f29f7f1e45f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %