4-Picoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
P0417-25ML
P0417-500ML
TCIAP0417-25MLEA
17.6
EUR
TCIAP0417-25ML
TCIAP0417-500ML
4-Picoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Picoline
Formule:
C₆H₇N Kookpunt: 144°C Smeltpunt: 4°C Dichtheid: 0,9547 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 37°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006440 CAS nummer: 108-89-4 EINECS: 203-626-4 UN: 2313 ADR: 3,III Merck Index: 14,07402 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |