2,4-Lutidine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L0085-25ML L0085-500ML
TCIAL0085-25MLEA 25.3 EUR
TCIAL0085-25ML TCIAL0085-500ML
2,4-Lutidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Kookpunt: 157°C
Smeltpunt: -64°C
Dichtheid: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 37°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006337
CAS nummer: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f761f6047f7b983c9d223e2df24bccaa8bd7ec91&vid=f761f6047f7b983c9d223e2df24bccaa8bd7ec91&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %