3,4-Lutidine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L0066-25ML L0066-500ML
TCIAL0066-25MLEA 19.8 EUR
TCIAL0066-25ML TCIAL0066-500ML
3,4-Lutidine ≥98.0% (by GC)
3,4-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Kookpunt: 179°C
Smeltpunt: -6°C
Dichtheid: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 61°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006403
CAS nummer: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&vid=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %