3,5-Lutidine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L0068-25ML L0068-500ML
TCIAL0068-25MLEA 17.6 EUR
TCIAL0068-25ML TCIAL0068-500ML
3,5-Lutidine ≥98.0% (by GC)
3,5-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Kookpunt: 172°C
Smeltpunt: –9 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 47°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006404
CAS nummer: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %