2,3,5-Tribromothiophene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T0956-25G
T0956-250G
TCIAT0956-25GEA
55
EUR
TCIAT0956-25G
TCIAT0956-250G
2,3,5-Tribromothiophene ≥98.0% (by GC)
2,3,5-Tribromothiophene
Formule:
C₄HBr₃S Kookpunt: 80 °C (0,5 -rr) Smeltpunt: 29 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00014521 CAS nummer: 3141-24-0 EINECS: 221-544-7 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Purity (GC) | min. 98.0 % |