3,4-Dibromothiophene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D1676-25G D1676-5G
TCIAD1676-25GEA 205 EUR
TCIAD1676-25G TCIAD1676-5G
3,4-Dibromothiophene ≥98.0% (by GC)
3,4-Dibromothiophene
Formule: C₄H₂Br₂S
Kookpunt: 100°C
Smeltpunt: 5°C
Dichtheid: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005465
CAS nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a71ffe24d6eb0747b02a29e2fb8852895ba6d4d1&vid=a71ffe24d6eb0747b02a29e2fb8852895ba6d4d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %