3-Bromothiophene ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Thienyl bromide
B1067-25G B1067-250G
TCIAB1067-25GEA 41.8 EUR
TCIAB1067-25G TCIAB1067-250G
3-Bromothiophene ≥97.0% (by GC)
3-Bromothiophene
Formule: C₄H₃BrS
Kookpunt: 158°C
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 57°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005464
CAS nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7c837837c4b56ec6fdb7e2ee2ff8d0669288547&vid=b7c837837c4b56ec6fdb7e2ee2ff8d0669288547&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %