2-Methylthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M0635-25ML
M0635-500ML
TCIAM0635-25MLEA
75.9
EUR
TCIAM0635-25ML
TCIAM0635-500ML
2-Methylthiophene ≥97.0% (by GC)
2-Methylthiophene
Formule:
C₅H₆S Kookpunt: 113°C Smeltpunt: –63 °C Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 8°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005451 CAS nummer: 554-14-3 EINECS: 209-063-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |