3-Methylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0440-25G M0440-500G
TCIAM0440-25GEA 34.1 EUR
TCIAM0440-25G TCIAM0440-500G
3-Methylthiophene ≥98.0% (by GC)
3-Methylthiophene
Formule: C₅H₆S
Kookpunt: 115°C
Smeltpunt: –69 °C
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 11°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005470
CAS nummer: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&vid=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %