2,5-Dimethylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D1591-25ML D1591-5ML
TCIAD1591-25MLEA 75.9 EUR
TCIAD1591-25ML TCIAD1591-5ML
2,5-Dimethylthiophene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethylthiophene
Formule: C₆H₈S
Kookpunt: 136°C
Smeltpunt: –63 °C
Dichtheid: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 24°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005452
CAS nummer: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&vid=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %