4-(Tributylstannyl)pyridine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H51435.03 H51435.06
H51435.03EA 93.5 EUR
H51435.03 H51435.06
4-(Tributylstannyl)pyridine 96%
4-(Tributylstannyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 124252-41-1 Molecular Formula: C17H31NSn Formula Weight: 368.15 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319071
Formule: C₁₇H₃₁NSn
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319071
CAS nummer: 124252-41-1
UN: 2788
ADR: 6.1,III