4-Methylphenylacetone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B24728.03 B24728.06
B24728.03EA 29.7 EUR
B24728.03 B24728.06
4-Methylphenylacetone ≥97%
4-Methylphenylacetone
Purity: 98% CAS No.: 2096-86-8 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.20 MDL No.: MFCD00017250
Formule: C₁₀H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017250
CAS nummer: 2096-86-8