4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L03619.04 L03619.09
L03619.04EA 26.9 EUR
L03619.04 L03619.09
4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97%
4-Bromo-N,N-diethylaniline
Purity: 97% CAS No.: 2052-06-4 Molecular Formula: C10H14BrN Formula Weight: 228.13 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 269-271° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013530
Formule: C₁₀H₁₄BrN
Kookpunt: 269…271 °C
Smeltpunt: 32…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013530
CAS nummer: 2052-06-4
EINECS: 218-140-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III