2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H26946.03
H26946.06
H26946.03EA
93.5
EUR
H26946.03
H26946.06
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 98027-84-0
Molecular Formula: C5H2Cl2IN
Formula Weight: 273.89
Melting Point: 161-165°
MDL No.: MFCD07368400
Formule:
C₅H₂CI₂IN Smeltpunt: 161…165 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07368400 CAS nummer: 98027-84-0 |