(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27531.06
H27531.03
H27531.06EA
123
EUR
H27531.06
H27531.03
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 73401-74-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 131-134°
MDL No.: MFCD00065692
Formule:
C₉H₁₀O₃ Smeltpunt: 131…134 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00065692 CAS nummer: 73401-74-8 |