2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H28788.06
H28788.03
H28788.06EA
331
EUR
H28788.06
H28788.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 503309-11-3
Molecular Formula: C7H5BF4O2
Formula Weight: 207.92
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD03094995
Formule:
C₇H₅BF₄O₂ Smeltpunt: 113…115 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094995 CAS nummer: 503309-11-3 |