2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
L12310.03 L12310.06
L12310.03EA 74.8 EUR
L12310.03 L12310.06
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 402-14-2 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 98-102° Beilstein Reference: 2732344 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042447
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Smeltpunt: 98…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042447
CAS nummer: 402-14-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III