2-Coumaranone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18617.03 A18617.06 A18617.14
A18617.03EA 30.4 EUR
A18617.03 A18617.06 A18617.14
2-Coumaranone ≥99%
2-Coumaranone
Purity: 99% CAS No.: 553-86-6 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 114689 MDL No.: MFCD00005856
Formule: C₈H₆O₂
Kookpunt: 248…250 °C
Smeltpunt: 47…52 °C
Dichtheid: 1,22
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005856
CAS nummer: 553-86-6
EINECS: 209-052-0