2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32081.06 H32081.14
H32081.06EA 87.8 EUR
H32081.06 H32081.14
2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 113512-57-5 Molecular Formula: C6H3F2NO3 Formula Weight: 175.09 Melting Point: 112-120° MDL No.: MFCD08443942
Formule: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175.09 g/mol
Smeltpunt: 112…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443942
CAS nummer: 113512-57-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II