(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H28796.06
H28796.14
H28796.06EA
50.7
EUR
H28796.06
H28796.14
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 40371-51-5
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
MDL No.: MFCD00674110
Formule:
C₄H₉NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00674110 CAS nummer: 40371-51-5 |