(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H57543.06
H57543.14
H57543.06EA
104
EUR
H57543.06
H57543.14
(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
(S)-(+)-Nipecotic acid
Purity: 96+%
CAS No.: 59045-82-8
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 253-257°
Optical Rotation: +5° (c=1 in water)
Formule:
C₆H₁₁NO₂ Smeltpunt: 253…257 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01630807 CAS nummer: 59045-82-8 |