4,4'-Dihydroxydiphenylmethane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11417.03
A11417.06
A11417.03EA
31.5
EUR
A11417.03
A11417.06
4,4'-Dihydroxydiphenylmethane ≥98%
4,4'-Dihydroxydiphenylmethane
Purity: 98%
CAS No.: 620-92-8
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 2049425
Formule:
C₁₃H₁₂O₂ Smeltpunt: 159…163 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002385 CAS nummer: 620-92-8 EINECS: 210-658-2 |