1-Naphthoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14460.09
A14460.18
A14460.30
A14460.09EA
37.1
EUR
A14460.09
A14460.18
A14460.30
1-Naphthoyl chloride ≥98%
1-Naphthoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 879-18-5
Molecular Formula: C11H7ClO
Formula Weight: 190.63
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₇ClO Kookpunt: 118 °C (0,1 mmHg) Smeltpunt: 16…19 °C Dichtheid: 1,265 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004002 CAS nummer: 879-18-5 EINECS: 212-903-9 UN: 3265 ADR: 8,II |