Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 25597-16-4
Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 168.12
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3601
Boiling Point: 113-115°
Beilstein Reference: 1707262
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009903
Formule:
C₆H₇F₃O₂ Kookpunt: 113…115 °C Dichtheid: 1,125 Vlampunt: 25 °C (77 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009903 CAS nummer: 25597-16-4 UN: 3272 ADR: 3,III |