Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54704.MD
H54704.03
H54704.06
H54704.MDEA
69.6
EUR
H54704.MD
H54704.03
H54704.06
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate 96%
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate
Purity: 96%
CAS No.: 2475-80-1
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 32-33°
MDL No.: MFCD09038482
Formule:
C₉H₁₁NO₃ Smeltpunt: 32…33 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09038482 CAS nummer: 2475-80-1 |