4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H31727.03
H31727.09
H31727.03EA
19.5
EUR
H31727.03
H31727.09
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 104460-70-0
Molecular Formula: C7H4BrF4N
Formula Weight: 258.01
Melting Point: 30-41°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04973757
Formule:
C₇H₄BrF₄N Smeltpunt: 30…41 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04973757 CAS nummer: 104460-70-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |