4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50539.03
H50539.06
H50539.03EA
71.5
EUR
H50539.03
H50539.06
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 99%
CAS No.: 49713-56-6
Molecular Formula: C10H5ClF3N
Formula Weight: 231.61
MDL No.: MFCD00153106
Formule:
C₁₀H₅ClF₃N Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00153106 CAS nummer: 49713-56-6 |