4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50554.03 H50554.06
H50554.03EA 76.9 EUR
H50554.03 H50554.06
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Purity: 95% CAS No.: 18529-04-9 Molecular Formula: C10H7ClFN Formula Weight: 195.63 MDL No.: MFCD00272333
Formule: C₁₀H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272333
CAS nummer: 18529-04-9