2-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, rods
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 15074-54-1
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5380
Boiling Point: 82-84°/0.4mm
Beilstein Reference: 911009
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009704
Formule:
C₆H₄Cl₃O₂P Kookpunt: 82…84 °C (0,4 mmHg) Dichtheid: 1,491 Vlampunt: 105 °C (221 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009704 CAS nummer: 15074-54-1 EINECS: 239-129-4 UN: 3265 ADR: 8,II |