Triethyl-2-phosphonoppentanoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
30413.04
30413.09
30413.04EA
124
EUR
30413.04
30413.09
Triethyl-2-phosphonoppentanoate ≥98%
Triethyl-2-phosphonoppentanoate
Purity: 98%
CAS No.: 35051-49-1
Molecular Formula: C11H23O5P
Formula Weight: 266.27
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00015163
Formule:
C₁₁H₂₃O₅P Kookpunt: 98 °C (2 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015163 CAS nummer: 35051-49-1 |