5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
307680250 307681000
ACRO307680250EA 73.8 EUR
ACRO307680250 ACRO307681000
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
Kookpunt: 85…86 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1.66 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005821
CAS nummer: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %