Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Diethyl 4-methylbenzylphosphonate
A15190.09
A15190.18
A15190.09EA
32.1
EUR
A15190.09
A15190.18
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 3762-25-2
Molecular Formula: C12H19O3P
Formula Weight: 242.26
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₉O₃P MW: 242.26 g/mol Kookpunt: 146…148 °C (0.6 mmHg) Dichtheid: 1.070 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041385 CAS nummer: 3762-25-2 EINECS: 223-180-4 |