Piperonylacetone 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
L06258.06
L06258.14
L06258.06EA
33.3
EUR
L06258.06
L06258.14
Piperonylacetone 98
Piperonylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 55418-52-5
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192.22 g/mol Kookpunt: 164…165 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 49…53 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016910 CAS nummer: 55418-52-5 EINECS: 259-630-1 |