Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
B20601.14
B20601.22
B20601.14EA
38.6
EUR
B20601.14
B20601.22
Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 1126-09-6
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 118419
MDL No.: MFCD00006003
Formule:
C₈H₁₅NO₂ Kookpunt: 203…205 °C Dichtheid: 1,021 Vlampunt: 80 °C (176 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006003 CAS nummer: 1126-09-6 EINECS: 214-416-7 |