2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone
121630250 121631000 121630100
ACRO121630250EA 58.4 EUR
ACRO121630250 ACRO121631000 ACRO121630100
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 99%
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Formule: C₁₀H₆O₃
MW: 174.16 g/mol
Smeltpunt: 192…195 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001678
CAS nummer: 83-72-7
EINECS: 201-496-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥98.5 %