Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21156.06
B21156.14
B21156.06EA
46.1
EUR
B21156.06
B21156.14
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 5324-30-1
Molecular Formula: C6H14BrO3P
Formula Weight: 245.06
Flash Point:
Formule:
C₆H₁₄BrO₃P MW: 245.06 g/mol Kookpunt: 98…100 °C (1 mmHg) Dichtheid: 1.275 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000239 CAS nummer: 5324-30-1 EINECS: 226-193-3 |