5-Chloro-1,3-benzodioxole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxole
B22534.09 B22534.18
B22534.09EA 40.8 EUR
B22534.09 B22534.18
5-Chloro-1,3-benzodioxole ≥98%
5-Chloro-1,3-benzodioxole
Purity: 98% CAS No.: 7228-38-8 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Flash Point: 93°(201°F) Refractive Index: 1.5560 Boiling Point: 185-187° MDL No.: MFCD00010842
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Kookpunt: 185…187 °C
Dichtheid: 1.340
Vlampunt: 93 °C (201 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010842
CAS nummer: 7228-38-8