2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23955.03
B23955.06
B23955.03EA
39
EUR
B23955.03
B23955.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 126120-85-2
Molecular Formula: C8H4F2O4
Formula Weight: 202.12
Melting Point: 202-205°
Beilstein Reference: 7292629
Formule:
C₈H₄F₂O₄ Smeltpunt: 202…205 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631473 CAS nummer: 126120-85-2 |