3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
A11229.06 A11229.14 A11229.22
A11229.06EA 57.3 EUR
A11229.06 A11229.14 A11229.22
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 2861-28-1 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 127-130° Beilstein Reference: 177739
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180.16 g/mol
Smeltpunt: 127…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014576
CAS nummer: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9