Acetonitril met 0,1% (v/v) Trifluorazijnzuur
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
CP02.1 CP02.2
ROTHCP02.1EA 115 EUR
ROTHCP02.1 ROTHCP02.2
Acetonitril met 0,1% (v/v) Trifluorazijnzuur
Acetonitril met 0,1% (v/v) Trifluorazijnzuur
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II