6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L10951.03
L10951.06
L10951.03EA
32.4
EUR
L10951.03
L10951.06
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Purity: 97%
CAS No.: 6272-26-0
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.14
Melting Point: 240-242°
Beilstein Reference: 121444
Formule:
C₈H₆O₃ Smeltpunt: 240…242 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00068174 CAS nummer: 6272-26-0 |