N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16015.06
A16015.14
A16015.06EA
42.6
EUR
A16015.06
A16015.14
N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
N-Acetonylpyridinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 42508-60-1
Molecular Formula: C8H10ClNO
Formula Weight: 171.63
MDL No.: MFCD00031949
Formule:
C₈H₁₀ClNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00031949 CAS nummer: 42508-60-1 |