4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
L19830.03
L19830.06
L19830.03EA
31.8
EUR
L19830.03
L19830.06
4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
4-Dibenzofuranboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 100124-06-9
Molecular Formula: C12H9BO3
Formula Weight: 212.01
Melting Point: 286-291°
Beilstein Reference: 1645426
Formule:
C₁₂H₉BO₃ Smeltpunt: 286…291 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00092336 CAS nummer: 100124-06-9 |