2,4-Dichlorobenzylideneacetone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25270.03
B25270.06
B25270.03EA
22.2
EUR
B25270.03
B25270.06
2,4-Dichlorobenzylideneacetone ≥97%
2,4-Dichlorobenzylideneacetone
Purity: 97%
CAS No.: 61888-78-6
Molecular Formula: C10H8Cl2O
Formula Weight: 215.08
Melting Point: 83-85°
MDL No.: MFCD00052852
Formule:
C₁₀H₈Cl₂O Smeltpunt: 83…85 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052852 CAS nummer: 61888-78-6 |