Methyl-3-aminocrotonate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24953.22
B24953.36
B24953.22EA
29.9
EUR
B24953.22
B24953.36
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Methyl-3-aminocrotonate
Purity: 97%
CAS No.: 14205-39-1
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 122°/42mm
Beilstein Reference: 956592
MDL No.: MFCD00008072
Formule:
C₅H₉NO₂ Kookpunt: 122 °C (42 mmHg) Smeltpunt: 81…85 °C Vlampunt: 91 °C (195 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008072 CAS nummer: 14205-39-1 EINECS: 238-056-5 |