Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L11125.09
L11125.18
L11125.09EA
48.9
EUR
L11125.09
L11125.18
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5900-58-3
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 66-68°
Beilstein Reference: 1072895
Formule:
C₈H₈ClNO₂ Smeltpunt: 66…68 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017568 CAS nummer: 5900-58-3 EINECS: 227-593-0 |